Cumol
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
Synonyms: 2-PhenylpropanIsopropylbenzol
CMPLSB224.500MGEA 0 CHF
CMPLSB224.500MG
Cumol
Cumol
Zertifizierungen: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
MDL Number: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
UN: 1918
ADR: 3,III