Weißer Ton (Kaolin), GPR RECTAPUR®, gewaschen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 59.6 CHF
24928.290 24928.321
Weißer Ton (Kaolin), GPR RECTAPUR®, gewaschen
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258.16 g/mol
Melting Pt: 1760 °C
Dichte: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Merck Index: 13,05300
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%