Kryogene Laminierbänder
Lieferant: GA
TCA-19CP3-200 TCA-25CP3-200 TCA-50CP3-200
GAINTCA-19CP3-200EA 37.1 CHF
GAINTCA-19CP3-200 GAINTCA-25CP3-200 GAINTCA-50CP3-200
Kryogene Laminierbänder
Etiketten
Klares Kryo-Laminierband verstärkt vorhandene Etiketten und schützt wichtige Informationen vor aggressiven Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen. Ideal zur Kennzeichnung von Behältern, die für die Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff bestimmt sind. Sie halten auch Standard-Autoklavbedingungen und Inkubation in erhitzten Wasserbädern stand.
  • Temperaturbereich: –196 bis 121 °C
  • Ideal zum Schutz vorhandener Etiketten
  • Geeignet für die Langzeitlagerung unter den meisten kryogenen Bedingungen
  • Kann auf bereits gefrorenen Oberflächen (bis zu –80 °C) angebracht werden, ohne vorher aufzutauen
Dieses Band bietet eine ausgezeichnete Haftung und kann verwendet werden, um vorhandene Etiketten oder andere gedruckte Informationen auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Karton, Kunststoff und Metall, vor einem breiten Temperaturbereich von –196 bis +120 °C zu schützen. Darüber hinaus eignet sich das Laminierband ideal zur Kennzeichnung von Behältern, die für die Langzeitlagerung in flüssigem und gasförmigem flüssigem Stickstoff (–196 °C), Tiefkühltruhen (–80 °C) und den Transport mit Trockeneis bestimmt sind.
Kryo-Laminatband hält auch Standard-Autoklavbedingungen (121 °C, 16 psi, 20 Minuten) sowie Inkubation in erhitzten Wasserbädern stand. Es schützt gedruckte Daten, indem es das vorhandene Etikett vor Kryobedingungen schützt und es gleichzeitig vor Abrieb und Kratzern abschirmt.