Tintenstrahletiketten für die Tiefkühllagerung (A4-Format)
Lieferant: GA
A4FIJSA-12WH
GAINA4FIJSA-12WHEA 90.1 CHF
GAINA4FIJSA-12WH
Tintenstrahletiketten für die Tiefkühllagerung (A4-Format)
Etiketten
Tiefkühletiketten im A4-Blattformat für Desktop-Tintenstrahldrucker können mit auffälligen farbigen Logos, Grafiken, Bildern und Daten bedruckt oder mit Kugelschreibern und Kryomarkern beschrieben werden. Entwickelt zur Kennzeichnung von Fläschchen, Röhrchen, Plastiktüten, Gefrierboxen, Platten und anderen Behältern für die Lagerung in Laborgefrierschränken mit niedrigen Temperaturen und den Trockeneistransport.
  • Temperaturbereich: –80 bis +100 °C
  • Beständig gegen Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen (–80, –40, –20 °C)
  • Drucken Sie auffällige farbige Logos, Grafiken, Bilder und Daten
  • Beständig gegen Besprühen mit Ethanol und Reinigen mit Oberflächendesinfektionstüchern
  • Benötigt keine Aushärtezeit; kann sofort nach dem Auftragen tiefgekühlt gelagert werden
Drucken Sie auffällige farbige Logos, Grafiken, Bilder und Daten auf diese vielseitigen, mit Tintenstrahldruck bedruckbaren Etiketten. Diese Tiefkühletiketten sind zur Kennzeichnung von Fläschchen, Röhrchen, Plastiktüten, Gefrierboxen, Platten und anderen Behältern konzipiert. Ideal für die Lagerung in Laborgefrierschränken (bis zu –80 °C) sowie den Trockeneistransport. Sie sind beständig gegenüber Alkohol, Xylol, Aceton und anderen aggressiven Chemikalien (Sprühnebel und zufälliger Kontakt). Wird im Bogenformat geliefert und kann mit allen Standard-Tintenstrahldruckern bedruckt oder mit Kugelschreibern, Kryomarkern und Tinte beschriftet werden, ohne dass diese verschmiert.