Betasterile Kits
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
80451S 80451M 80451L 80451XL 80451XXL 80451XXXL
ISOF80451SEA 1130 CHF
ISOF80451S ISOF80451M ISOF80451L ISOF80451XL ISOF80451XXL ISOF80451XXXL
Betasterile Kits
Einweg-Kleidung
Steriler Overall mit Stehkragen, Kapuze mit integrierter Gesichtsmaske und Überstiefeln.
  • Hergestellt in einer Anlage, die nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 arbeitet
  • Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 5
Overall mit Stehkragen:
GMP-Klasse A und B, Reinraumkompatibel mit ISO-Klasse 4 und 5
Zweilagiger Stehkragen bietet sicheren Sitz im Halsbereich
Reißverschlussklappe mit doppelseitigem Klebeband verhindert Eindringen und Austreten von Partikeln
Fusselarmer, antistatischer Stoff, geeignet für die Handhabung bei Chemotherapie
Elastische Daumenschlaufen
Rückengummi zur Vermeidung von Blasebalgeffekt
Kapuze mit integrierter Gesichtsmaske:
Integrierte Maske mit Bändern für schnelles und einfaches Anlegen
Latexfreier, geschlossener, elastischer Gesichtsausschnitt für bequeme Passform
Extralange Passe für zusätzlichen Schutz
Dreiteiliges Kapuzendesign zur Minimierung der Hautbelastung
Überschuhe:
Extra lange Kniehöhe
Zwei Bänder für zusätzliche Sicherheit
Rutschfeste PU-Sohle
Verpackung: 2 Sets (Kapuze/Overall/Stiefel) pro versiegeltem Innenbeutel. 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel. 40 Außenbeutel pro Kartonauskleidung mit Bändern (S bis XXL). 35 Sets pro Karton (3XL).