Cyanin-5-dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17026-100NM 17026-1UM
AATB17026-100NMEA 458 CHF
AATB17026-100NM AATB17026-1UM
Cyanin-5-dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Dieses Cy5-dUTP-Konjugat kann als rote Fluoreszenzfarbe mit dem SpectrumFRed™-Filterset verwendet werden (SpectrumFRed™ ist das Markenzeichen von Vysis).
  • Funktionell gleichwertig mit Cyanin-5-dUTP (Perkin Elmers NEL579001EA)
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.