ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix *10 mM*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17205
17206
AATB17205EA
283
CHF
AATB17205
AATB17206
ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix *10 mM*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix besteht aus 4 äquimolaren 2',3'-ddNTPs, darunter ddATP, ddGTP, ddTTP und ddCTP
- Alle 2',3'-ddNTPs sind hochgereinigt
Sie werden in 10 mM Lösung geliefert und können problemlos zu einer Sequenzierungslösung oder anderen biologischen Proben hinzugefügt werden.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.