Trinokulares Stereo-Zoom-Mikroskop, StereoBlue
Lieferant: Euromex
EUMXSB.3903-PEA 1280 CHF
EUMXSB.3903-P
Trinokulares Stereo-Zoom-Mikroskop, StereoBlue
Mikroskope
StereoBlue-Stereomikroskope von Euromex in den Niederlanden sind für den professionellen Einsatz in Laboren, der Industrie und der Ausbildung konzipiert und bieten hervorragende optische Leistung und eine robuste Konstruktion. Eine breite Palette von Konfigurationen ist verfügbar, um Maschinenbau- und Elektronikingenieure, Biologen, Entomologen, Geologen sowie Berufe wie Juweliere und Zahntechniker zufriedenzustellen.
  • Zwei Objektklemmen
  • Augenabstand einstellbar von 55 bis 75 mm
  • Maximale Objekthöhe 175 mm
Dieses Modell, StereoBlue SB.1903-P, ist mit einem Trinokularkopf für die Montage einer Digitalkamera, einem Säulenstativ und einem parfokalen Zoomobjektiv ausgestattet, das eine variable Vergrößerung zwischen 7,5x und 45x bietet. Die Vergrößerung kann durch die Verwendung optionaler Okulare und Zusatzlinsen weiter verändert werden. Alle Linsen sind pilzhemmend behandelt und entspiegelt, um den Lichtdurchsatz zu maximieren.
Die Beleuchtung erfolgt durch zwei Sätze 3-W-LEDs in Auflicht- und Durchlicht-Untertischkonfiguration. Beide Beleuchtungen können zusammen oder getrennt verwendet und die Lichtintensität separat eingestellt werden. Wird mit einem externen 100 - 240 V Netzteil/Ladegerät geliefert.
Lieferumfang: Paket enthält: Mikroskop, Netzkabel, Staubschutz, Augenmuscheln, Ersatzsicherung, transparente und schwarz/weiße Objektträgerplatten mit 60 mm Durchmesser und Benutzerhandbuch. Alle in eine Polystyrolbox verpackt.