Intelsius® Pharmachill Wiederverwendbare Kühlpackung
Lieferant: DGP Intelsius
DGINCP023EA 121 CHF
DGINCP023
Intelsius® Pharmachill Wiederverwendbare Kühlpackung
Kühlakkus
Pharmachill-Kühlpacks sind wiederverwendbare thermische Medienlösungen mit einem wasserbasierten PCM, die sich ideal zum Aufrechterhalten der Nutztemperatur zwischen 2 und 8 °C und 15 und 25 °C eignen.
  • Wiederverwendbar
  • Langlebiger Hartplastik
  • Phasenwechselmaterial
Intelsius® stellt eine Reihe von Thermomedien her, die auf unterschiedliche Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Die Pharmachill-Reihe umfasst starre, flüssigkeitsgefüllte Kühlmittelflaschen, die für die Verwendung mit temperaturgeregelten Verpackungslösungen entwickelt wurden.
Pharmachill-Kühlpacks enthalten ein ungiftiges, wasserbasiertes PCM. Sie wurden speziell für die Wiederverwendung entwickelt und bieten daher bei jeder Wiederverwendung Kosten- und Umwelteinsparungen.