Fluorescein-12-dUTP (Perkin-Elmer) *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17027-100NM
17027-1UM
AATB17027-100NMEA
458
CHF
AATB17027-100NM
AATB17027-1UM
Fluorescein-12-dUTP (Perkin-Elmer) *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Dieses Fluorescein-12-dUTP-Konjugat kann als grüne Fluoreszenzfarbe mit dem Spectrum Green™-Filterset verwendet werden (Spectrum Green™ ist das Markenzeichen von Vysis).
- Chemisch identisch mit Fluorescein-12-dUTP (Perkin Elmer’s NEL413001EA)
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.