3'-O-Azidomethyl-dUTP
Lieferant: AAT BIOQUEST
17228
17229
AATB17228EA
946
CHF
AATB17228
AATB17229
3'-O-Azidomethyl-dUTP
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
3'-O-Azidomethyl-dUTP ist ein ausgezeichneter dNTP-Baustein, der zur Entwicklung von DNA-Erkennungssonden für die DNA-Sequenzierung durch Synthese (SBS) und andere molekularbiologische Anwendungen verwendet werden kann.
- Hoch gereinigt
Die DNA-Sequenzierung ist ein grundlegendes Instrument in der biologischen und medizinischen Forschung (insbesondere für die personalisierte Medizin).
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.