3'-O-Azidomethyl-dGTP
Lieferant: AAT BIOQUEST
17224 17225
AATB17224EA 673 CHF
AATB17224 AATB17225
3'-O-Azidomethyl-dGTP
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
3'-O-Azidomethyl-dGTP ist eines der vier essentiellen dNTPs (A, C, G, T), die für die DNA-Sequenzierung durch Synthese (SBS) verwendet werden können.
  • Hoch gereinigt
Die DNA-Sequenzierung ist ein grundlegendes Instrument in der biologischen und medizinischen Forschung (insbesondere für die personalisierte Medizin).
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.