M-Schürzen, 0,5 mm
Lieferant: Basan
090-123 090-125 090-128
BSNC090-123EA 56.7 CHF
BSNC090-123 BSNC090-125 BSNC090-128
M-Schürzen, 0,5 mm
Einweg-Kleidung
M-Schürzen können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der chemischen Industrie, im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelverarbeitung und in Reinigungsunternehmen.
Alle Schürzen sind bis 60 °C maschinenwaschbar, sollten jedoch nicht chemisch gereinigt werden. Sie sind nicht für den Einsatz mit Hitze oder offenen Flammen geeignet. Lagern Sie sie bei Raumtemperatur und vermeiden Sie Falten, indem Sie sie aufrollen oder an den Nackenbändern aufhängen.