Discovery® RP-Amid C16 HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
505013 505064 505005 50501321 505080 505099 59578-U 569320-U
505013.EA 829 CHF
505013. 505064. 505005. 50501321. 505080. 505099. 59578-U 569320-U
Discovery® RP-Amid C16 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Discovery® RP-Amid C16 HPLC-Säule mit einzigartiger Retention und Selektivität.
  • Polar eingebettete Palmitamidopropyl-Umkehrphasensäulen mit einzigartiger Retention und Selektivität
  • Aufgrund der Art der gebundenen Phase empfehlen wir nicht, die RP-Amid C16 für LC-MS-Anwendungen zu verwenden
  • Unreinheit: <10 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 2,6 µmol/m²
Entwickelt, um die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Analyse und Reinigung zu erfüllen. Discovery®-Säulen sind auch ideal für alle Anwendungsbereiche, die Umkehrphasen-HPLC erfordern.
Bestellinformation: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.