Supelco® Discovery® BIO C5 Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Lieferant: Merck
567226-U 567227-U 567228-U 567229-U 567230-U 567231-U 567232-U 567234-U 567278-U 567280-U 567281-U 65511-U 568402-U 568420-U 568421-U 568422-U 568423-U 568430-U 568472-U
567226-UEA 696 CHF
567226-U 567227-U 567228-U 567229-U 567230-U 567231-U 567232-U 567234-U 567278-U 567280-U 567281-U 65511-U 568402-U 568420-U 568421-U 568422-U 568423-U 568430-U 568472-U
Supelco® Discovery® BIO C5 Umkehrphasenlösung für Herausforderungen bei der Protein- und Peptidtrennung
Chromatographiesäulen
Discovery® BIO Wide Pore Umkehrphasensäulen erfüllen die Anforderungen an Effizienz, Selektivität, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit für RP-HPLC-Analysen von Proteinen, Peptiden und kleinen Biomolekülen.
  • Verbesserte Stabilität und Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen C4-Phasen
  • Bessere Protein- und Peptidauflösung im Vergleich zu führenden RP-HPLC FPP-Säulen
  • Hohe Effizienz für Peptidmapping
  • Geringes Bluten, inerte Oberflächenchemie macht sie ideal für LC-MS-Anwendungen
  • Zuverlässige Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf, von Säule zu Säule, von Charge zu Charge
  • Trennung ist vollständig skalierbar von analytischen zu präparativen Dimensionen
  • Oberflächenabdeckung: 4,5 µmol/m²
Discovery® BIO Wide Pore HPLC-Säulen sind mit C5-Liganden gefüllt, die an 3, 5 oder 10 µm große, kugelförmige, hochreine Silica-Partikel mit 300 Å Poren gebunden sind.
Der geringe Blutungscharakter und die ausgezeichnete Peakform ohne TFA in der mobilen Phase machen diese Säulen ideal für Proteomik und andere LC-MS-Anwendungen sowie präparative Reinigung.
Lieferumfang: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.