Schwenkrollenmischer, RM5F
Lieferant: Marienfeld
MARI7202038EA 0 CHF
MARI7202038
Schwenkrollenmischer, RM5F
Zellkultur-Roller
Ermöglicht die gründliche Durchmischung von Proben und Zellsuspensionen durch Wackel- und Rollbewegungen.
  • Taumel- und Rollbewegungen
  • Fünf Rollen aus PVC, jede mit einer Länge von 334 mm
  • Rollen Ø: 32 mm
  • EU-Stecker