Super Nuova+™ Heizplattenrührer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SP88857195 SP88857198 SP88850195
BARNSP88857195EA 1420 CHF
BARNSP88857195 BARNSP88857198 BARNSP88850195
Super Nuova+™ Heizplattenrührer
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Die Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Rührheizplatte bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Bedienung. Die Einheiten sind in zwei Größen erhältlich, darunter ein Modell mit mehreren Positionen.
  • Obere Platte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
  • Leicht lesbare LED-Anzeige für Heizen und Rühren
  • Erhöhtes Displaydesign schützt Elektronik vor Verschütten
  • Möglichkeit, Programme einzustellen (Rampe/Verweilzeit) sowie Einstellungen zu speichern
  • Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutzschild
Stir-Trac-Funktionen für langsames Rühren, konstante Geschwindigkeitskontrolle und stärkere magnetische Kopplung. Das Hot-Top-Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen mit deutlicher Anzeige, wenn die Heizfläche über 50 °C (122 °F) liegt.