M12 Ultra™ Elektrophorese- und Visualisierungspaket
Lieferant: Edvotek
M12 Ultra™
EDVO505EA 499 CHF
EDVO505
M12 Ultra™ Elektrophorese- und Visualisierungspaket
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Unser meistverkauftes M12 Complete™ ist jetzt noch besser. Das M12 Ultra™ umfasst das M12 Complete™-Elektrophoresepaket und den brandneuen TruBlu™ Jr. Blaulicht-Transilluminator. Dieses dynamische Duo ermöglicht die Echtzeitvisualisierung von SYBR® Safe oder anderen blaulichtreaktiven Farbstoff-Agarosegelen.
  • Für blaulichtreaktive Gele legen Sie den orangefarbenen Filter auf den M12-Deckel und schieben den TruBlu™ Jr. darunter für eine sofortige Visualisierung
  • Der M12 Ultra™ bietet die ultimative Flexibilität, um Gele in Echtzeit zu visualisieren
  • Der TruBlu™ Jr. kann auch zum Untersuchen der Fluoreszenz von grün fluoreszierendem Protein (GFP) verwendet werden
  • Erzielt hervorragende Ergebnisse in 15 bis 30 Minuten
TruBlu™ Jr. Funktionen:
Batteriebetrieben für den bequemen Einsatz im Klassenzimmer
Entwickelt für die nahtlose Zusammenarbeit mit dem EDVOTEK® M12 Elektrophoresesystem
Beinhaltet einen orangefarbenen Kontrastdeckel
Sichere, nicht UV-Wellenlänge
Blaues Lichtemissionsspektrum um 470 nm zentriert, kompatibel mit SYBR® Safe, GelGreen® & anderen 10×6 cm großen Betrachtungsflächen
Merkmale des M12 Complete™:
Schlankes neues Design beschleunigt die Elektrophorese
Beinhaltet einen kompletten Satz neuer und verbesserter Elektrophorese-Zubehörteile
Beinhaltet jetzt ein DNA DuraGel™ (Kat.-Nr. S-43) zum Pipettieren
Große, farbcodierte Drucklaschen zum einfachen Aufsetzen und Abnehmen des Deckels
Ausgießer zur Pufferentsorgung
Verbesserte Belüftung reduziert Kondensation am Deckel
Durch den Benutzer austauschbare Elektroden
Kammer rückwärtskompatibel mit vorherigem Edvotek®-Zubehör
Lieferumfang: M12 Ultra™-Paket beinhaltet: 2× Gelschalen (7×7 cm), 1× Gelschale (14×7 cm), 2× ⁶/₈-Zahnkämme, 4× Gummiendkappen, 1× DNA DuraGel™ (Kat. -Nr. S-43), 1× TruBlu™ Jr., 1× orangefarbener Kontrastdeckel.