Einhängethermostate, ICC 150 lite
Lieferant: IKA
IKAA10013179EA 1900 CHF
IKAA10013179 IKAA10013178 IKAA20105581
Einhängethermostate, ICC 150 lite
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb. ICC 150 lite eignet sich zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 150 °C. Durch die integrierte Druck-/Saugpumpe kann ICC 150 lite für interne und externe Anwendungen eingesetzt werden.
Erhöhte Sicherheit: ICC 150 lite ist zugelassen für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten nach DIN 12876, Sicherheitsklasse III. Er erkennt einen Überlauf, z.B. durch unbeabsichtigte Volumenvergrößerung von Ölen, und schaltet die Heizung sicher ab.
Praktische Handhabung: Das integrierte Stativ ermöglicht eine einfache Reinigung und verhindert, dass wichtige Komponenten beschädigt werden.
Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand: Robustes Design dank hochwertigem Material, Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl.
USB- und RS232-Schnittstelle zur Überwachung, Steuerung und Dokumentation.
Einfache Konfiguration: Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an.