Einhängethermostate, ICC 100 lite eco 18
Lieferant: IKA
IKAA20105584EA 1330 CHF
IKAA20105584 IKAA20105583 IKAA10013187
Einhängethermostate, ICC 100 lite eco 18
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb. ICC 100 lite ist zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 100 °C und zur internen Umwälzung geeignet.
  • Max. Temperatur im Kunststoffbad (eco): 100 °C (nur Wasser)
Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an. Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Temperiergerät.
Lieferumfang: Packung enthält: ICC 100 lite Kompakt-Einhängethermostat, Kunststoffbad IB 18 eco (Größe L), Badbrücke BL.ICC lite, groß. Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Temperiergerät.