LABO 520 PRO-ACTIVE Laborkühlschrank
Lieferant: KIRSCH
LABO 520 PRO-ACTIVE
KIRS12730EA 0 CHF
KIRS12730
LABO 520 PRO-ACTIVE Laborkühlschrank
Kühlschränke
Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten
und Alarmierung bei Abweichungen. Damit Sie rechtzeitig
gegensteuern können, bevor ein Fehler
ihr Kühlgut bedroht. Sorgt für die weltweit genaueste Temperaturregelung
im Kühlbereich, da serienmäßig zwei PT1000-Fühler verbaut sind.
  • Selbstschließende Tür mit leicht auswechselbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar
  • Automatische Schnellabtauung (verkürzt Abtauzeiten deutlich bei minimalen Temperaturschwankungen)
  • Geräuscharmer Kompressor
  • Stromausfallalarm
  • Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt (z.B. an ein Mobiltelefon mit optionalem GSM-Modul oder an eine Leitstelle)
  • Extra dicke 70 mm Energiesparisolierung
  • Frostschutz gegen Minustemperaturen
  • Umluftgekühlte Kältemaschine
Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostfrei), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzlackierung. Leisten (alle 15 mm) für flexible Innenraumgestaltung.
Extra dicke 70 mm Energiesparisolierung, aus hochwertigem, formgepresstem und umweltfreundlichem Material.
Türanschlag rechts (Standard, siehe Abbildung) oder links nachrüstbar. Umluftkühlung, schaltet beim Öffnen der Tür automatisch ab, sorgt für gleichmäßige Temperatur und minimiert Temperaturschwankungen.
Mit Schlüsselschalter manipulationssicher geschütztes Bedienfeld. Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Minimal-/Maximaltemperaturspeicher.
Datendokumentation über USB-Schnittstelle mit KIRSCH datanet Software auslesbar.
Bestellinformation: Ausgestattet mit Rollen.