Rotes, elastisches, verstellbares ESD-Armband
Lieferant: Desco Industries
DESC229975EA 636 CHF
DESC229975
Rotes, elastisches, verstellbares ESD-Armband
Erdung Handgelenksbänder zur Erdung
Entwickelt für die Verwendung mit einem Spiralkabel (im Lieferumfang der Armbänder enthalten) mit einem Strombegrenzungswiderstand von einem Megaohm gemäß EN 61340-5-1.
  • Kein Metall im Hautkontakt, keine Hautallergien
  • Umfang: verstellbar von 120 bis 200 mm
  • Weit verstellbares, elastisches Stoffband
  • Leitfähige Fasern auf der Innenseite
  • Desco-Logo in die Kappe eingegossen
  • 4-mm-Bolzen
Zertifizierungen: EN 61340-5-1, ANSI/ESD S1.1.