Kolonienzähler, Scan 50 Pro
Lieferant: Interscience
Scan® 50 pro
INSC435055EA 1730 CHF
INSC435055
Kolonienzähler, Scan 50 Pro
Kolonienzähler
Scan 50 pro ist ein manueller Kolonienzähler mit Handablage und mehreren ergonomischen Stützen für eine verbesserte Haltung, Sehkraft und Gehör.
  • Kompatibel mit allen Arten von Medien
  • Kontrastierende Koloniebeleuchtung: Darkfield 2
  • Touch-Oberfläche mit einstellbarer Empfindlichkeit
  • Neu gestaltete Ergonomie
  • Neun verschiedene Töne und Kopfhöreranschluss, um zu arbeiten, ohne Kollegen zu stören
  • Lichtsignal für jede gezählte Kolonie
  • Optimale Arbeitshaltung, geneigte Lesefläche mit Vergrößerungslinse (optional), Handauflage
  • Beidhändig – doppelte Zähltasten auf beiden Seiten
  • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Es bietet eine kontrastreiche Beleuchtung der Kolonien und schützt gleichzeitig die Augen. Der Export des Zählergebnisses per USB auf einen Computer gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der Daten.
Petrischalen (von Ø 55 bis 90 mm), Petrifilm™, MC-Media Pads™, easyPlate™, Filtrationsmembranen – die Zählung erfolgt durch einen einfachen Berührungsdruck und wird dann aufgezeichnet. Zählbereich von 0 bis 1999 CFU.
Dunkelfeld 2 ist ein indirektes Beleuchtungssystem mit einstellbarer Intensität. Lichtreflektoren streuen das Licht an allen Punkten ohne Reflexionen oder Schatten. Es hebt alle Kolonien auf der Oberfläche, in der Masse und am Rand der Schale hervor. Lichtblitze werden eliminiert und die Augen des Bedieners werden geschützt.
Scan 50 pro ist mit einer Handablage ausgestattet, einer beidhändigen Armlehne. Es kann mit einer einzigen Bewegung auf beide Seiten geschoben werden und schaltet die Maschine ein. Das Ausruhen des Arms beim Zählen verhindert Muskel-Skelett-Erkrankungen, die durch ungeeignete Geräte und schlechte Körperhaltung verursacht werden. Der Kolonienzähler ist dank der doppelten Zähltasten auf jeder Seite der Tastatur auch für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Sparen Sie Zeit, indem Sie die während der Zählung aufgezeichneten Daten über USB, LIMS, Tabellenkalkulation oder Textformat exportieren. Sie vermeiden Fehler beim Umschreiben der Ergebnisse. Sie können auch einen Barcodeleser zur Datenübertragung anschließen. Bietet drei Jahre Garantie.
Lieferumfang: Kopfhörer inbegriffen.