Kolonienzähler, Scan 50
Lieferant: Interscience
Scan® 50
INSC435050EA 1140 CHF
INSC435050
Kolonienzähler, Scan 50
Kolonienzähler
Scan 50 ist ein manueller Kolonienzähler mit verbesserter Ergonomie, der Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugt.
  • Touch-Oberfläche mit einstellbarer Empfindlichkeit
  • Kontrastierende Koloniebeleuchtung: Darkfield 2
  • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Kompatibel mit allen Arten von Medien
  • Neu gestaltete Ergonomie
  • Neun verschiedene Töne und Kopfhöreranschluss, um zu arbeiten, ohne Kollegen zu stören
  • Lichtsignal für jede gezählte Kolonie
  • Optimale Arbeitshaltung, geneigte Lesefläche mit Vergrößerungslinse (optional), Handauflage
  • Beidhändig – doppelte Zähltasten auf beiden Seiten
Er bietet eine kontrastreiche Beleuchtung der Kolonien und schützt gleichzeitig die Augen des Benutzers. Die Rückverfolgbarkeit wird über einen USB-Anschluss gewährleistet.
Petrischalen (von Ø 55 bis 90 mm), Petrifilm™, MC-Media Pads™, easyPlate™, Filtrationsmembranen – die Zählung erfolgt durch einen einfachen Berührungsdruck und wird dann aufgezeichnet. Zählbereich von 0 bis 1999 CFU.
Dunkelfeld 2 ist ein indirektes Beleuchtungssystem mit einstellbarer Intensität. Lichtreflektoren streuen das Licht an allen Punkten ohne Reflexionen oder Schatten. Es hebt alle Kolonien auf der Oberfläche, in der Masse und am Rand der Schale hervor. Lichtblitze werden eliminiert und die Augen des Bedieners werden geschützt.
Sparen Sie Zeit, indem Sie die während der Zählung aufgezeichneten Daten über USB, LIMS, Tabellenkalkulation oder Textformat exportieren. Sie vermeiden Fehler beim Umschreiben der Ergebnisse. Sie können auch einen Barcodeleser zur Datenübertragung anschließen.
Bietet drei Jahre Garantie.