Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm Tiefe
Lieferant: DÜPERTHAL GMBH & CO
29-061459-005 29-061457-005 29-061457-405 29-061457-505 29-061459-405
DUEH29-061459-005EA 3650 CHF
DUEH29-061459-005 DUEH29-061457-005 DUEH29-061457-405 DUEH29-061457-505 DUEH29-061459-405
Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm Tiefe
Möbel Lagerschränke
Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Min Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schubladen für die Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen ausgestattet.
  • Leichtgängige Türen und Schubladen ermöglichen eine problemlose Einhand-Bedienung
  • Alle UTS ergo line Modelle sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
  • Zwei Türtechniken verfügbar: die klassische oder die Push-to-Open-Flügeltürtechnik (die leichtgängigen Sicherheitstüren werden durch sanften Druck auf die Front geöffnet)
Die Schubladen oder Flügeltüren bleiben in jeder Position, sodass Gebinde mit beiden Händen eingestellt und entnommen werden können. Die Schubladen/Türen schließen sich im Brandfall automatisch. Alle UTS Modelle werden standardmäßig mit rechtem Türanschlag geliefert, sind aber auch mit linkem Türanschlag erhältlich (auf Anfrage).
Standard-Potenzialausgleichssattel am Dach des Schrankes zum Anschließen an die Erdung gemäß TRBS 2153, BGR 132 (vermeidet Entzündungsgefahr). Die Innenausstattung ist mit dem Potenzialausgleichssattel leitend verbunden.
Konstanter Bodenabzug durch den mit Schlitzen versehenen Sockel (Höhe 35 mm). Dadurch können schädliche Substanzen oder Dämpfe, die am Boden gesammelt werden, auf sichere Weise mit der Abluft entfernt werden. Der Durchmesser der Verbindung zum Abluftsystem beträgt auf der Rückseite des Schrankes 75 mm. Die Sperrklappen schließen die Belüftung im Brandfall automatisch.
Flügeltüren und Außenkorpus sowie Innenausstattung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Zwei Auszugswannen, zwei Lochblecheinsätze und klassischer Sockel 35 mm.
In accordance with TRbF 20 Annex L. Type testing according to DIN EN 14470-1 and DIN EN 14727 (laboratory furniture standard) by recognised test institutes (TÜV Süd, ift Rosenheim) and classification type 90 in accordance with DIN EN 14470-1, GS/CE mark.
Zertifizierungen: In Übereinstimmung mit TRbF 20, Anhang L. Baumustergeprüft nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727 (Labormöbelnorm) von anerkannten Prüfinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) und Klassifizierung Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1, mit GS/CE-Kennzeichnung.
Lieferumfang: Delivery is not included, prices available upon request.