Teststreifen, Wasserhärte, AQUADUR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91220 91223 91221 91224 912902 91201 91239 91240
662-0239EA 56.3 CHF
662-0239 MANA91223 MANA91221 MANA91224 MANA912902 662-1867 MANA91239 MANA91240
Teststreifen, Wasserhärte, AQUADUR®
Umwelt-Prüfkits
AQUADUR® Teststreifen für die schnelle und einfache Bestimmung der Wasserhärte. Das einfache Eintauchen/Ablesen-Prinzip und der klare Farbumschlag erlauben verlässliche Ergebnisse innerhalb weniger Sekunden.
  • Kein Zubehör notwendig, stets gebrauchsfertig
  • Schnelle und einfache Bestimmung der Wasserhärte
  • Einfaches Ablesen dank brillanter Farbskala
Die Wasserhärte hängt im Wesentlichen von der Menge an Calcium- und Magnesiumsalzen im Wasser ab. Die Gesamtsumme dieser Salze bestimmt die vorliegende Wasserhärte. Die Wasserhärte wird in ppm (mg/l) CaCO₃ angegeben. AQUADUR® Wasserhärte-Teststreifen sind die ideale Wahl für eine schnelle, einfache und zuverlässige Bestimmung der Wasserhärte.
AQUADUR® Teststreifen für die Wasserhärte sind ganz nach den jeweiligen Kundenbedürfnissen in einer Vielzahl unterschiedlicher Abstufungen und Verpackungsoptionen erhältlich. So sind beispielsweise einzeln eingesiegelte Teststreifen erhältlich, die auf die Notwendigkeit des Einsatzes von Wasserenthärtern hinweisen.