Schwefligsäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Sulphur dioxide solution
9328.1 9328.2
ROTH9328.1EA 40.2 CHF
ROTH9328.1 ROTH9328.2
Schwefligsäure
Schwefligsäure
Formel: H₂O₃S
MW: 82.08 g/mol
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011335
CAS-Nummer: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09149