Hexaammincobalt(III)chlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 23.7 CHF
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Hexaammincobalt(III)chlorid 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Formel: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267,47 g/mol
Melting Pt: 217 °C
Dichte: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %