Kristallviolett, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid Basic Violet 3 blaues Pyoktanin Gentianaviolett Hexamethylen-p-rosanilinchlorid Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid Hexamethylviolett Methylrosanilin Methylrosanilium Methylrosaniliumchlorid Methylviolett 10B 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46364-250MGEA 105 CHF
46364-250MG
Kristallviolett, Supelco®
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Melting Pt: 189…194 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406