Diisobutylaluminiumhydrid 1.0 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
201051000
201058000
201051000.EA
96.7
CHF
201051000.
201058000.
Diisobutylaluminiumhydrid 1.0 M in Heptan, AcroSeal®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel:
C₈H₁₉Al Flash-Pt: –4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008928 CAS-Nummer: 1191-15-7 EINECS: 214-729-9 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Strength | 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis) |