Eosin G 0,5% in wässriger Lösung für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
1.09844.1000EA 89.4 CHF
1.09844.1000 1.09844.2500 1.09844.0000
Eosin G 0,5% in wässriger Lösung für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.00 g/cm3