Eosin G, rein, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
ACRO409430250EA 46.6 CHF
ACRO409430250
Eosin G, rein, zertifiziert
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Melting Pt: >300 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 515 to 518 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes