Eosin B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 75.5 CHF
A17377.14 A17377.22
Eosin B
Eosin B
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Melting Pt: > 310 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638