Säurefuchsin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Fuchsin S3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäureFuchsin sauer Dinatriumsalz
ROTHT128.1EA 62.3 CHF
ROTHT128.1
Säurefuchsin
Säurefuchsin
Formel: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585,55 g/mol
Melting Pt: > 130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013286
CAS-Nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109