Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyms: Thiaminchlorid HydrochloridThiaminiumchloridantineuritisches Vitamin HydrochloridAntiberiberifaktor HydrochloridAneurin HydrochloridVitamin B1 Hydrochlorid
MOLE46264200-100GEA 0 CHF
MOLE46264200-100G
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Melting Pt: 252 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 12,09430