Thiamin Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Thiaminchlorid HydrochloridThiaminiumchloridantineuritisches Vitamin HydrochloridAntiberiberifaktor HydrochloridAneurin HydrochloridVitamin B1 Hydrochlorid
A0955.0250EA 307 CHF
A0955.0250
Thiamin Hydrochlorid
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Melting Pt: 252 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366