Thiamin Hydrochlorid, (max. 5% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Thiaminchlorid Hydrochlorid
, Thiaminiumchlorid
, antineuritisches Vitamin Hydrochlorid
, Antiberiberifaktor Hydrochlorid
, Aneurin Hydrochlorid
, Vitamin B1 Hydrochlorid
A19560.22EA
118
CHF
A19560.22
A19560.0B
A19560.30
Thiamin Hydrochlorid, (max. 5% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Thiamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS MW: 337,27 g/mol Melting Pt: ∼ 250 °C (Zersetzung) Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS-Nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |