Butyl-(±)-lactat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
250185000 250180025
ACRO250185000EA 93.8 CHF
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl-(±)-lactat 99%
Butyl-(±)-lactat
Formel: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 185…187 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004519
CAS-Nummer: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %