Methyl-3-nitrosalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25029.06
B25029.14
B25029.06EA
195
CHF
B25029.06
B25029.14
Methyl-3-nitrosalicylat ≥98%
Methyl-3-nitrosalicylat
Purity: 98%
CAS No.: 22621-41-6
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00272263
Formel:
C₈H₇NO₅ Melting Pt: 129…132 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272263 CAS-Nummer: 22621-41-6 |