Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 47.9 CHF
72090-1G 72090-5G
Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat, Supelco®
Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012645
CAS-Nummer: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM