Neocuproin Hemihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 80.5 CHF
ACRO153320050 ACRO153320250
Neocuproin Hemihydrat 99+%
Neocuproin Hemihydrat
Formel: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434,53 g/mol
Melting Pt: 158…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149306
CAS-Nummer: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %