1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat
MOLE28352631-25GEA 0 CHF
MOLE28352631-25G
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234,68 g/mol
Melting Pt: 224…226 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III