Toluol-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Phenylmethan-D8Methylbenzol deuteriertMethylbenzol-D8
87159.0025EA 359 CHF
87159.0025 87159.0010
Toluol-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,5 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,0200 %