Aceton-[D6] (99,9% D)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Gefahr
Synonyms: DMK-D6Dimethylketon-D6HexadeuteroacetonPropanon-D6
CAMBDLM-9TB-25EA 0 CHF
CAMBDLM-9TB-25 CAMBDLM-9TB-10
Aceton-[D6] (99,9% D)
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II