Chloroform-[D1], (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
87153.0100EA
90.6
CHF
87153.0100
87153.0006
87153.0500
Chloroform-[D1], (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Siedepunkt: 60.8 °C (1013 hPa) Melting Pt: –64,1 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.01 % |