Klemmbehälter mit Silikondichtung
Lieferant: Sampling Systems
A566-05 A566-10 A566-20 A566-25 A566-30
SAMPA566-05EA 1500 CHF
SAMPA566-05 SAMPA566-10 SAMPA566-20 SAMPA566-25 SAMPA566-30
Klemmbehälter mit Silikondichtung
Probenbehälter Universalbehälter
Klemmbehälter eignen sich ideal für den Einsatz in der Pharmaindustrie und anderen hygienekritischen Branchen.
  • Hochwertige und robuste Behälter besitzen einen Verschluss mit drei Ringen
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit seitlichen Griffen und Silikondichtung erhältlich
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Diese Reihe hochwertiger und robuster Klemmbehälter ist ideal für den Einsatz in hygienekritischen Branchen. Das robuste Design mit seitlichen Griffen sorgt für sicheren und einfachen Transport und Lagerung. Die hochglanzpolierteMore Product Information