Pyknometer, Gay-Lussac
Lieferant: Marienfeld
MARI2711000EA 176 CHF
MARI2711000
Pyknometer, Gay-Lussac
Pyknometer
Das Pyknometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
  • Hohe Thermoschockbeständigkeit
  • Birnenförmig
  • Mit eingeschliffenem Glasstopfen
  • Die kalibrierten Versionen zeigen die tatsächliche Kapazität ±0,001 ml
  • Die genaue Füllmenge ist dauerhaft ins Glas eingraviert