Minifass
Lieferant: Sampling Systems
SAMPA434-6EA 981 CHF
SAMPA434-6
Minifass
Fässer, Fässer, Trommeln
Minifässer sind ideale Container für Lagerung und Produktion.
  • Hergestellt aus hochwertigem 304 Edelstahl
  • Ideal für Pulver und Flüssigkeiten
  • Mit aufklappbarem Deckel
  • Knebelklemmen und O-Ring-Dichtungen sind optional erhältlich
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Diese Reihe von Minifässern ist ideal für die Lagerung von Pulvern und Flüssigkeiten. Sie werden komplett mit einem aufklappbaren Deckel geliefert. Zu den optionalen Extras gehören Knebelklemmen und O-Ring-Dichtungen, mit denen der Deckel fest verschlossen werden kann.