Silo-Rakete-Probenehmer
Lieferant: Sampling Systems
1985A-1000 1985A-1500 1985A-2000
SAMP1985A-1000EA 3820 CHF
SAMP1985A-1000 SAMP1985A-1500 SAMP1985A-2000
Silo-Rakete-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Silo-Rakete-Probenehmer ist ideal zum Entnehmen großer Proben.
  • Geeignet für sowohl kohäsive als auch frei fließende Pulver
  • Kann für Körner, Granulate usw. verwendet werden
  • Ausgestattet mit einem breiten Griff für zusätzliche Hebelwirkung
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Silo-Rakete-Probenehmer verfügt über ein praktisches Design, sodass er problemlos Proben sowohl von frei fließenden als auch von kohäsiven Pulvern entnehmen kann. Er ist aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt und somit sehr langlebig.