Stopfen, IN-Stopfen
Lieferant: Braun
720-2581EA 115 CHF
720-2581
Stopfen, IN-Stopfen
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
IN-Stopper ist ein Luer-Lock-Stecker mit Injektionsöffnung für intermittierende Injektionen durch Injektionsmembran. Er verschließt Buchsen und bietet über einen Nadeleinstich über eine Injektionsmembran, z. B. zu einer Infusionslösung, und hat außerdem eine glatte, hygienische Außenfläche.
  • Glatte, hygienische Außenfläche
  • Ermöglicht einen Nadeleinstich über eine Membran, die nicht aus Latex besteht
  • IN-Stopper können mit Alkohol und Lipiden verwendet werden
  • IN-Stopper sind ungiftig und nicht pyrogen
  • Einfach und bequem in der Handhabung
  • Fünf Einstiche möglich
Das Gerät kann für alle Patienten verwendet werden, denen eine Infusionstherapie verschrieben wird. Keine geschlechts- oder altersbezogenen Einschränkungen. IN-Stopper kann für Erwachsene, Kinder und Neugeborene verwendet werden.